G005750
HPLC Analysis of CYP3A Inhibitors on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-600
injection: 1 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)