Kluczowe dokumenty
G005748
Analiza HPLC izomerów E/Z tamoksyfenu i związków pokrewnych na 2445 Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile
gradient: held at 25% B for 2 min; 25 to 40% B in 15 min; 40 to 25% B in 0.1 min; held at 25% B for 2.9 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 2292 psi (158 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 2 μL
sample: 10 mg/L in 10:90, water: methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Tamoxifen
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)