Kluczowe dokumenty
G005720
Analiza HPLC kwasu fenylooctowego na 2445 C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 50 μg/mL in water: acetonitrile: methanol (75: 20: 5)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis C18 do analizy kwasu fenylooctowego.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Phenylacetic acid
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)