G005709
Analiza LC/MS metadonu i metabolitów EDDP i EMDP na urządzeniu 2445 Express RP Amide
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate in water, pH 3.6; [B] 10 mM ammonium formate in acetonitrile, pH 3.6; (65:35, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-1000
injection: 0.5 μL
sample: 200 μg/L in 25:75, water: acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)