G005707
HPLC Analysis of Isocyanate Derivatives on Ascentis® ES-Cyano
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Cyano, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (577306-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water; [B] 0.1% ammonium acetate in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 80:12:8, water: acetonitrile: dimethylsulfoxide
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
industrial hygiene
Komentarz do analizy
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)