G005704
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express Phenyl-Hexyl
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53342-U)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water: acetonitrile
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)