Kluczowe dokumenty
G005690
Analiza LC/MS kwasu cyjanurowego w 2445 Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 328 psi (22.6 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR mode
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Cyanuric acid
    Ammelide
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)