G005689
LC/MS Analysis of Conjugated Bile Acids on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53922-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 3 with acetic acid; [B] acetonitrile
gradient: 25 to 40% B in 10 min
flow rate: 1.0 mL/min (postcolumn split to the MS)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(-), SIR
injection: 5 μL
sample: 10 mg/L in mobile phase A
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Informacje prawne
Standardowe
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)