G005678
Analiza HPLC dodatków do napojów w dietetycznej coli na 2445 Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid; [B] acetonitrile; (92:8, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 500 - 1000 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)