Kluczowe dokumenty
G005590
Analiza GC olejku eterycznego z bergamotki na SLB-5ms (10 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28465-U)
oven: 50 °C, 14.0 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: hydrogen, 57.0 cm/sec, 184.2 kPa
injection: 0.4 μL, 600:1 split
liner: 0.75 mm ID
sample: bergamot oil, diluted 10:1 in hexane
Zastosowanie
flavors and fragrances
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)