Kluczowe dokumenty
G005577
Analiza GC olejku eterycznego z bergamotki tłoczonego na zimno w 3325-5ms
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 250 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, constant
injection: Wet needle, 100:1 split
sample: cold pressed bergamot oil
Zastosowanie
flavors and fragrances
Komentarz do analizy
Olejek bergamotowy jest stosowany w preparatach kosmetycznych, takich jak perfumy i balsamy, a także w preparatach smakowych zawartych w różnych cukierkach i napojach. Tłoczony na zimno olejek uzyskuje się poprzez tarcie skórki owoców cytrusowych bergamia. Olejek jest powszechnie poddawany obróbce przed użyciem w celu usunięcia furokumaryn i bergaptenu, które mogą powodować niepożądane reakcje skórne. Ponadto, terpeny są często redukowane lub usuwane w celu wzmocnienia pożądanych górnych nut olejku (1). Ta aplikacja ilustruje analizę próbki tłoczonego na zimno olejku bergamotowego na SLB-5ms.
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Tricyclene
    α-Thujene
    α-Pinene
    Camphene
    Sabinene
    (+)-β-Pinene
    6-Methyl-5-hepten-2-one
    Myrcene
    Octanal
    α-Phellandrene
    Hexyl acetate
    α-Terpinene
    p-Cymene
    Dipentene
    (Z)-beta-Ocimene
    (E)-beta-Ocimene
    γ-Terpinene
    cis-Sabinene hydrate
    Terpinolene
    Linalool
    Nonanal
    n-Heptyl acetate
    4,8-Dimethyl-1,3-(E),7-nonatriene
    (+)-cis-Limonene 1,2-epoxide
    (−)-trans-Limonene 1,2-epoxide
    Camphor
    CitronellaI
    (+)-Terpinen-4-ol
    α-Terpineol
    Decanal
    Octyl acetate
    cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
    Citronellol
    Neral
    Linalyl acetate
    Geranial
    Isobornyl acetate
    Perillaldehyde
    Undecanal
    Nonyl acetate
    Methyl geranate
    Linalyl propionate
    delta-Elemene
    alpha-Terpinyl acetate + Citronellyl acetate
    Neryl acetate
    Geranyl acetate
    (−)-β-Elemene
    n-Decyl acetate
    cis-alpha-Bergamotene
    (E)-Caryophyllene
    trans-α-Bergamotene
    (Z)-beta-Farnesene
    (E)-beta-Farnesene
    α-Humulene
    β-Santalene
    α-Curcumene
    Germacrene D
    trans-beta-Bergamotene
    Bicyclogermacrene
    (Z)-alpha-Bisabolene
    (E,E)-alpha-Farnesene
    β-Bisabolene
    (Z)-gamma-Bisabolene
    (+)-δ-Cadinene
    beta-Sesquiphellandrene
    (E)-gamma-Bisabolene
    (E)-alpha-Bisabolene
    cis-Sesquisabinene hydrate
    (E)-Nerolidol
    Spathulenol
    Campherenol
    epi-beta-Bisabolol
    α-Bisabolol
    (+)-Nootkatone
    Zobacz wszystko (74)
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)