G005516
Analiza GC olejku eterycznego neroli na 3325-5ms
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: F.S. CAP. SLB-5ms 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 250 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 30.0 cm/sec, 99.5 kPa
sample: oil obtained from the steam distillation or hydrodistillation of the flowers, diluted
injection: 1.0 μL,100:1 split (A032)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Komentarz do analizy
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)