Kluczowe dokumenty
G005515
Analiza HPLC enancjomerów tyroksyny na 6513 3826 TAG
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: 1% ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 826 psi (57 bar)
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: each enantiomer 0.1 mg/L in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Podstawową rozdzielczość chiralnych enancjomerów DL-tyroksyny uzyskuje się w polarnym trybie jonowym na aparacie Astec CHIROBIOTIC TAG z wykorzystaniem fazy ruchomej kompatybilnej z LC/MS.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    L-Thyroxine, ≥98% (HPLC)
    D-Thyroxine, 99%
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)