G005441
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, pH 2.5 (titrated with formic acid); [B] methanol
gradient: 5 to 100% B in 10 min
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 4714 psi (325 bar)
column temp.: 35 °C
detector: APCI (+)
injection: 5 μL
sample: 0.15 - 30 mg/L in 90:10, water:acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)