Kluczowe dokumenty
G005409
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5, Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)