Kluczowe dokumenty
G005396
HPLC Analysis of Chinese Ginseng Extract on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: held at 25% B for 1.5 min; 25 to 85% B in 12 min; held at 85% for 1 min
flow rate: 1 mL/min
pressure: 3481 psi (240 bar)
column temp.: 60 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 25 μL
sample: Extracted from dried, ground plant material; 10 mg/mL in water:acetonitrile (85:15); sonicate 10 min at ambient
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do skutecznego oddzielania ekstraktu z korzenia chińskiego żeń-szenia.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Gensenoside Re
    Gensenoside Rg1
    Gensenoside Rf
    Gensenoside Rb1
    Gensenoside Rc
    Gensenoside Rb2
    Gensenoside Rd
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)