Kluczowe dokumenty
G005382
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
application for air monitoring, application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53827-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (40:60, A:B)
flow rate: 2 mL/min
pressure: 4685 psi (323 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 360 nm
injection: 5 μL
sample: Sample in water
przydatność
application for HPLC
application for air monitoring
Zastosowanie
air monitoring
industrial hygiene
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do separacji pochodnych aldehydu/ketonu-DNPH.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)