G005378
HPLC Analysis of 25-Hydroxyvitamin D3 and epi-25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
składnik fazy ruchomej
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)