Kluczowe dokumenty
G005255
HPLC Analysis of 1-Aminoindan Enantiomers on LARIHC CF6-P
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: LARIHC CF6-P, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (AZYP Part No.L1001, available from Supelco/Sigma-Aldrich as a custom item)
mobile phase: [A] methanol: [B] acetonitrile: [C] acetic acid: [D] triethylamine, (70:30:0.3.0.2, A:B:C:D)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 1-Aminoindan, 0.3 mg/mL in ethanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Opis ogólny
Cyklofruktany to cykliczne oligosacharydy i najnowsza klasa chiralnych faz stacjonarnych do HPLC, SFC i HILIC. Wynalezione przez prof. Daniela W. Armstronga i wprowadzone przez AZYP, LLC, kolumny oparte na pochodnych cyklofruktanów LARICH i FRULIC są obecnie dostępne za pośrednictwem Supelco/Sigma-Aldrich. Chiralna faza stacjonarna (CSP) LARIHC CF6-P została opracowana jako pochodna alkilowa cyklofruktanu 6. Wykazała ona wyraźną enancjoselektywność w stosunku do wszystkich rodzajów amin pierwszorzędowych, takich jak aminoalkohole, aminoestry i aminoamidy. Podstawową separację osiągnięto dla prostych alifatycznych amin racemicznych, które nie zawierały żadnej innej funkcjonalności. W przeciwieństwie do wszystkich obecnych chiralnych faz stacjonarnych z eterem koronowym, nowa kolumna działa bardziej efektywnie z rozpuszczalnikami organicznymi i cieczami nadkrytycznymi. Wydaje się również, że ma duże możliwości w zakresie separacji na skalę preparatywną. Żadna inna istniejąca faza nie może skutecznie rozdzielać amin pierwszorzędowych tak dobrze, jak faza LARIHC CF6-P. Ostatnie badania wykazały, że faza ta może rozdzielić 93% testowanych racemicznych amin pierwszorzędowych.
Informacje prawne
LARIHC is a trademark of AZYP, LLC
Analit
Opis
    1-Aminoindan, 98%
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ping Sun et al.
Analytical chemistry, 81(24), 10215-10226 (2009-12-17)
An unusual class of chiral selectors, cyclofructans, is introduced for the first time as bonded chiral stationary phases. Compared to native cyclofructans (CFs), which have rather limited capabilities as chiral selectors, aliphatic- and aromatic-functionalized CF6s possess unique and very different
Ping Sun et al.
Journal of chromatography. A, 1217(30), 4904-4918 (2010-06-22)
A new chiral stationary phase (CSP) was developed by bonding isopropyl-carbamate functionalized cyclofructan6 (IP-CF6) to the silica gel. It was evaluated by injecting 119 racemic primary amine-containing compounds. This CSP showed pronounced enantioselectivity toward all types of primary amines, separating