Kluczowe dokumenty
G005166
Analiza HPLC izomerów pozycyjnych (ksylenów) na 6513 3825 I 2000
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water; (15:85, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: xylene isomers, each compound, 0.1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50) (elution order: m, o, p)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    m-Xylene, analytical standard
    o-Xylene, analytical standard
    p-Xylene, analytical standard
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)