G005159
Analiza HPLC enancjomerów norfenylefryny na 6513 3825 I 2000 AC (pH 5,0)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 5.0; (5:95, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: norphenylephrine, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)