G005151
GC Analysis of Amphetamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
inj. temp.: 250 °C
carrier gas: helium, 2.7 mL/min., constant flow
injection: 1 μL, 80:1 split
liner: 4 mm I.D., FocusLiner
sample: 4 mg/mL each compound in methylene chloride
peak 1: d-amphetamine (N-TFA derivative)
peak 2: l-amphetamine (N-TFA derivative)
Zastosowanie
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Standardowe
Zastosowanie
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.