G005099
GC Analysis of Wieland-Miescher Ketone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-BP
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX G-BP, 10 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (75031AST)
oven: 155 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 12 psi
sample: peak 1: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Komentarz do analizy
Informacje prawne
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)