Kluczowe dokumenty
G005092
GC Analysis of Alkylamine Enantiomers (N-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX B-TA
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
gradient: 80 °C, 2 °C/min to 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 0.6 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL each racemate in methanol (N-TFA derivatives)
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)