Kluczowe dokumenty
G004893
Analiza GC mieszaniny testowej TCEP na 3325-IL100, temperatura pieca 80 °C.
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 80 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: TCEP Test Mix (N08682), each analyte at various concentrations in isooctane
Zastosowanie
petroleum
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Toluene
    Ethylbenzene
    p-Xylene
    Cyclohexanone
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Durene
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)