G004873
Analiza GC mieszaniny testowej cieczy jonowych na 3325-IL76(30 m x 0,25 mm I.D., 0,20 μm)
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL76, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28913-U)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 26 cm/sec
injection: 1.0 μL 100:1 split
sample: Ionic Liquid Test Mix #1 (N09000), each analyte at various concentrations in isooctane
Zastosowanie
petroleum
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)