Kluczowe dokumenty
G004866
Analiza GC substancji chemicznych z listy pozytywnej (mieszanina 2) na 3325-5ms
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Molinate
    Chlorpropham
    Benfluralin
    Dimethipin
    Atrazine
    Bromobutide
    Simeconazole
    Alachlor
    Fenchlorphos
    Cyanazine
    Phthalide
    Fipronil
    Chlorfenson
    Flutolanil
    Isoprothiolane
    Myclobutanil
    Buprofezin
    Azaconazole
    Methyl (E)-α-(methoxyimino)-2-(2-methylphenoxymethyl)phenylacetate
    Chlorfenapyr
    Cyflufenamid
    Bromopropylate
    Bifenthrin
    Fenpropathrin
    Bifenox
    Clomeprop
    Cyhalofop-butyl
    Fenarimol
    Pyrazophos
    Fluquinconazole
    Cafenstrole
    Halfenprox
    Azoxystrobin
    Zobacz wszystko (33)
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)