Kluczowe dokumenty
G004755
Analiza GC amfetamin w osoczu na 3325-5ms(20 m x 0,18 mm I.D., 0,36 μm) po SPME przy użyciu włókna PDMS 100 μm, szybka analiza GC
suitable for GC, application for SPME
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
SPME fiber: 100 μm PDMS (57300-U)
extraction: headspace, 300 rpm stirring at 75 °C for 15 min
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.36 μm (28576-U)
oven: 75 °C (1 min), 10 °C/min to 190°C, 25 °C/min to 300 °C (4 min)
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 0.7 mL/min. constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
przydatność
application for SPME
Zastosowanie
clinical
forensics and toxicology
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)