Kluczowe dokumenty
G004734
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers and Methadone Metabolite EDDP on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 292 nm
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)