Kluczowe dokumenty
G004700
HPLC Analysis of Tramadol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Tramadol hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)