Kluczowe dokumenty
G004689
HPLC Analysis of Ciprofibrate Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (90:10:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Ciprofibrate
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)