G004547
HPLC Analysis of 5,5-Dimethyl-4-phenyl-2-oxazolidinone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 0.5% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)