G004488
HPLC Analysis of Asparagine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (23 °C)
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 5 μL
sample preparation: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)