G004463
HPLC Analysis of Amlodipine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)