G004386
Analiza GC izomerów cis/trans C18:1, C18:2 i C18:3 FAME na 3325-IL100
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-IL100, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28886-U)
oven: 170 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1 μL 50:1 split
liner: 4 mm I.D., split, cup design
sample: Mixture of C18:1, C18:2, and C18:3 FAMEs in methylene chloride
Zastosowanie
agriculture
clinical
food and beverages
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)