Kluczowe dokumenty
G003903
Analiza GC JET-A na 892-1, szybka analiza GC
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
detector: FID, 350 °C
inj. temp.: 250 °C
injection: 0.1 μL, 300:1 split
liner: 2 mm I.D., straight
oven: 80 °C, 50 °C/min to 325 °C
sample: JET-A, neat
Zastosowanie
petroleum
Informacje prawne
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)