Kluczowe dokumenty
G003595
Analiza GC pestycydów rolniczych (standard) na 3325-5ms
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D, 0.25 μm (28471-U)
oven: 100 °C (1 min), 10 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: selected ion monitoring (SIM), 7 monitoring groups used
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL pulsed (20 psi until 0.20 min), splitless (1.0 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: 29-component pesticide mix plus 1 internal standard, each at 100 ppb in toluene
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
Komentarz do analizy
Aplikacja ta ilustruje analizę 29 różnych pestycydów rolniczych o różnych klasyfikacjach i funkcjach. Analizę przeprowadzono metodą GC-MS z wykorzystaniem monitorowania wybranych jonów (SIM), aby umożliwić wykrycie wszystkich związków w stężeniu 100 μg/l. Roztwór wzorcowy
został sporządzony w toluenie, aby zwiększyć jego stabilność i poprawić reakcję niektórych pestycydów. Dodatkowe piki w pierwszej części przebiegu są spowodowane zakłóceniami z rozpuszczalnika.
Informacje prawne
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Dichlorvos
    Acephate
    Propoxur
    Hexachlorobenzene
    Lindane
    Diazinon
    Chlorothalonil
    Carbaryl
    Dichlofluanid
    Chlorpyrifos
    Cyprodinil
    Tolylfluanid
    Captan
    Thiabendazole
    Folpet
    cis-Chlordane
    4,4′-DDE
    Imazalil
    Endosulfan sulfate
    Dicofol
    cis-Permethrin
    trans-Permethrin
    Coumaphos
    Zobacz wszystko (23)
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)