G003584
GC Analysis of QA Test Mix on SLB®-5ms, before Extended Hold at 360 °C
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 1.0 μm (28476-U)
oven: 145 °C (20 min), 15 °C/min to 325 °C (15 min), 15 °C/min to 340 °C (15 min), 15 °C/min to 360 °C (4 hours)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 360 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec. @ 145 °C
injection: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. split, cup design
sample: Non-polar Column Test Mix (47300-U), 500 μg/mL in methylene chloride
Zastosowanie
general analytical
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)