G001836
HPLC Analysis of Creatine Kinase on Discovery® BIO PolyMA-WAX
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5M NaCl, pH 7.0
flow rate: 0.5 mL/min
injection: 10 μL
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)