G001729
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5, 28-38 Min. Window
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitirle
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50 μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Zastosowanie
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.