G001585
HPLC Analysis of Angiotensins on Discovery® BIO Wide Pore C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery BIO Wide Pore C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568222-U)
mobile phase: [A] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 65:35 ; [B] (10 mM NH4OAc, pH 7):(50% CH3CN in 20 mM NH4OAc, pH 7), 25:75
gradient: 0-100% B in 12.5 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 6 μL (10 μg each) in water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)