G001431
HPLC Analysis of Organic Acids on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery C18, 5 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504947)
mobile phase: [A] 0.1% TFA in [B] water:methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)