G001419
HPLC Analysis of Vitamins, Fat Soluble (D2 and D3), on Discovery® HS C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery HS C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 3 μm particles (569252-U)
mobile phase: 100% acetonitrile
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 290 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each analyte
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)