G001087
HPLC Analysis of Carboxyamido Methylated BSA Tryptic Digest on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Discovery RP-AmideC16, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] 0.1% TFA, 1% acetonitrile in water; [B] 0.1% TFA, 40% acetonitrile
gradient: 0-100% B in 130 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)