Kluczowe dokumenty
ETWA05
Certified Alcohol Reference Standard
5% ABV (Alcohol by Volume), Ethanol Water Standard
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 Certified)
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)