Kluczowe dokumenty
ES5631
ChromegaChiral Chiral CCS, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 132351-CCS
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
amylose, carbamate phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCS (tris [(S)-a-metylobenzylokarbaminian] amylozy) umożliwia rozdział enancjomeryczny 1-Indanolu bez dodatku DEA (aminy dietylowej). W przeszłości DEA był powszechnie stosowany w celu poprawy kształtu piku w chiralnych separacjach związków takich jak 1-Indanol. ChromegaChiral CCS rozdziela enancjomery 1-Indanolu z ostrymi pikami bez DEA, zapewniając doskonałą separację chiralną, obciążenie próbki i kształt piku.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)