Kluczowe dokumenty
ES5592
ChromegaChiral Chiral CCO F4, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 157251-CCO-F4
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
Matryca
fully porous particle
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCO F4 is a 4-Fluoro 3-methylphenyl cellulose phase which can be used in SFC or HPLC. The addition of a fluorine atom into a phenyl carbamate cellulose structure is useful in promoting a fluorophilic retention mechanism which provides improved retention for fluorinated compounds. A fluorophilic retention mechanism is particularly useful in medicinal chemistry and drug discovery, where more than a third of newly approved small molecule drugs contain fluorine.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)