Kluczowe dokumenty
ES5561
ChromegaChiral Chiral CCO F2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 30 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 15N251-CCO-F2
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 30 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCO F2 to faza 2-fluoro-5-metylofenylocelulozowa, która może być stosowana w SFC lub HPLC. Dodanie atomu fluoru do struktury fenylokarbaminianu celulozy może być przydatne w promowaniu fluorofilowego mechanizmu retencji, który może zapewnić lepszą retencję związków fluorowanych. Fluorofilowy mechanizm retencji może być szczególnie przydatny w chemii medycznej i odkrywaniu leków, gdzie ponad jedna trzecia nowo zatwierdzonych leków małocząsteczkowych zawiera fluor.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)