Kluczowe dokumenty
ES5498
ChromegaChiral Chiral CCJ, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 125351-CCJ, 123351-CCJ
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cellulose 4-methylbenzoate phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)