Kluczowe dokumenty
ES5476
ChromegaChiral Chiral CCJ, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
dł. × śr. wewn.:
10 cm × 4.6 mm
wielkość cząstki:
3 μm
grupa aktywna macierzy:
cellulose 4-methylbenzoate phase
wielkość porów:
1000 Å pore size
Matryca:
fully porous particle
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
linia produktu
ChromegaChiral
producent / nazwa handlowa
ES Industries 125151-CCJ
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cellulose 4-methylbenzoate phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
supercritical fluid (SFC)
Opis ogólny
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)